Wichtige Dokumente
653446
N-Benzyl-3-hydroxypiperidin
97%
Synonym(e):
1-Benzyl-3-hydroxy-piperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.549
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
InChIKey
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
- Muscarinic M3 selective antagonists
- Rho kinase inhibitors
- Piperidine derivatives for investigations into α-adrenoreceptor direct activation
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?