Merck
653187
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-Methoxybenzylalkohol
97%
Größe auswählen
10 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 112.00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)