Merck
652679
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-iodanilin
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 75.70
CHF 75.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 75.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 75.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Nc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
InChIKey
MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)