Merck
317160
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-fluoranilin
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 70.90
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 70.90
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.56 (lit.)
Dichte
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Nc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChIKey
CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)