652164
2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
104-114 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
WSRQWTCBDHWVGY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable