Merck
651958
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorpyridin-3-Carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2,6-Dichlornikotinaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-75 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
InChIKey
HWTMRGXKSANEDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)