Merck
574430
Sigma-Aldrich
5-Bromthiophen-2-carbonitril
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 65.30
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6190 (lit.)
Dichte
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
InChIKey
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)