Wichtige Dokumente
651842
Goldätzmittel, nickelverträglich
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 15 °C)
Zusammensetzung
volatiles, 50-80%
bp
100 °C/1 atm
Löslichkeit
H2O: miscible at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.