Merck
735140
Sigma-Aldrich
Glasobjektträger, beschichtet mit Fluor-dotiertem Zinnoxid
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Synonym(e):
TEC 7, FTO-Glas
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Haze: 5%
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
SnO2/F
Verpackung
set of 5
Oberflächenwiderstand
~7 Ω/sq
L × B × Dicke
50 mm × 50 mm × 2.2 mm
Durchlässigkeit
80-82% (visible)
Allgemeine Beschreibung
Die Stärke einer fluordotierten Zinnoxidbeschichtung auf einem Glasobjektträger beträgt ∼ 550 nm. Das Glas weist einen Brechungsindex von ∼ 1,52 auf und die SnO2:F-Beschichtung ist ∼ 1,85.
Anwendung
  • Procyanidin B2 wird als Referenzstandard verwendet: Es wird zur Bestimmung des Proanthocyanidin-Gehalts in Cranberries mittels 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyd-Assay verwendet. Dieser Standard hilft bei der Quantifizierung und Charakterisierung des Proanthocyanidin-Gehalts in Cranberrys, indem er einen bekannten Vergleichswert liefert. (Feliciano et al., 2012).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aarat P Kalra et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-02-09)
Microtubules are hollow cylindrical polymers composed of the highly negatively-charged (~23e), high dipole moment (1750 D) protein α, β- tubulin. While the roles of microtubules in chromosomal segregation, macromolecular transport, and cell migration are relatively well-understood, studies on the electrical
Artikel
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Alle anzeigen