Wichtige Dokumente
651494
Gallium-Phosphid
(single crystal substrate), <111>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Synonym(e):
Gallium monophosphide
Qualitätsniveau
Form
(single crystal substrate)
Widerstandsfähigkeit
~0.3 Ω-cm
Durchm. × Dicke
2 in. × 0.5 mm
mp (Schmelzpunkt)
1480 °C
Dichte
4.13 g/mL at 25 °C
Halbleitereigenschaften
<111>
SMILES String
[P]#[Ga]
InChI
1S/Ga.P
InChIKey
HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protokolle
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.