Merck
649759
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,1,1-Triethoxyethan
97%
Synonym(e):
2-Chlororthoessigsäure-triethylester, 2-Chlor-1,1,1-triethoxyethan
Größe auswählen
10 G
CHF 173.00
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 173.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.422
bp
75-80 °C/15 mmHg
Dichte
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)