Merck
679445
Sigma-Aldrich
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
90%
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
224-228 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChIKey
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable