Merck
640484
Sigma-Aldrich
6-Fluor-2-Methylchinolin
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 78.70
CHF 78.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 78.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 78.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1ccc2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChIKey
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)