Merck
647462
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Piperidino-1,1,2-Triphenylethanol
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-α,α,β-Triphenyl-1-piperidinethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
InChIKey
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)