Merck
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-Toluensulfonamid
97%
Synonym(e):
4-Amino-N-methylbenzol-methan-sulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
InChIKey
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)