Merck
647063
Sigma-Aldrich
Poly((4,4′-carbonylbis(1,2-benzoldicarboxylsäure))-alt-(4,4′-Methylendianilin)
~18 wt. % in solution
Größe auswählen
250 ML
CHF 173.00
1 L
CHF 504.00
CHF 173.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 173.00
1 L
CHF 504.00
About This Item
Lineare Formel:
(C30H20N2O7)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 173.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
suspension
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
ethylbenzene, 4 wt. %
1-methyl-2-pyrrolidinone, 62 wt. %
xylene, 15 wt. %
Konzentration
~18 wt. % in solution
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Heat reactive aromatic resin solution which can be thermally cured to a cross-linked polyimide.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.1 - 100.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.7 - 37.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)