Merck
646695
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-chlorphenyl)pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChIKey
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)