Merck
536539
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(brommethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzol
98%
Synonym(e):
1,4-Bis(bromomethyl)-2-(2′-ethylhexyloxy)-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-[(2-ethylhexyl)oxy]-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)benzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2-Methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-bis(bromomethyl)benzene
Größe auswählen
1 G
CHF 234.00
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 234.00
About This Item
Lineare Formel:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
InChIKey
WFGYUUWEXFKLCS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conducting polymer precursor.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This bis(bromomethyl)monomer was found to give higher yields of MEH-PPV with higher molecular weights and narrower polydispersities than the corresponding bis(chloromethyl)monomer.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemical Communications (Cambridge, England), 2347-2347 (1999)