Merck
646237
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosin-13C10,15N5 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Synonym(e):
dATP-13C10,15N5 Natriumsalz -Lösung
Größe auswählen
1 MG
CHF 167.00
10 MG
CHF 659.00
25 MG
CHF 1’230.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 167.00
10 MG
CHF 659.00
25 MG
CHF 1’230.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H1415N5Na2O12P3
Molekulargewicht:
550.04
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥95% (CP)
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+15
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[15NH2][13C]1=[15N][13CH]=[15N][13C]2=[13C]1[15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13CH]([H])[13C@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)([H])O3
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)