Fortfahren mit
A8973
2-Arachidonyl-Glycerin
≥98% (HPLC), Endogenous cannabinoid receptor agonist, solution
Synonym(e):
(all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraesäure-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-ester, 2-Monoarachidonoyl-glycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 360.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
CHF 360.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Arachidonyl-Glycerin, ~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
9:1 mixture of 2-AG and 1-AG
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
~10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO
InChI
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-22(20-24)21-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166)
rat ... Cnr1(25248), Cnr2(57302)
Biochem/physiol Actions
Endogenous cannabinoid receptor agonist.
Physical form
acetonitrile solution
Disclaimer
Air sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0473S5451PZ0038
description
~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
solid
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)