Merck
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
ADP-15N5 disodium salt
Größe auswählen
1 MG
CHF 142.00
10 MG
CHF 676.00
25 MG
CHF 1’380.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 142.00
10 MG
CHF 676.00
25 MG
CHF 1’380.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H1315N5Na2O10P2
Molekulargewicht:
476.13
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)