Merck
645621
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-Methylanilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH3)C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
48 °C/0.03 mmHg (lit.)
Dichte
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)