Merck
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorphenyl)isoxazol-3-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200.0 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)