Merck
644161
Sigma-Aldrich
Brommethylencyclohexan
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
96%
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChIKey
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)