Wichtige Dokumente
147338
Benzylidenmalononitril
98%
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
83-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
phenyl
SMILES String
N#C\C(=C/c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H
InChIKey
WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)