Merck
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysin-15N2 -hydrochlorid
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
About This Item
Lineare Formel:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
263-264 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable