Merck
64297
Sigma-Aldrich
Methansulfonsäure-2,2,2-trifluorethylester
≥98.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO3CH2CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.13
Beilstein:
1863049
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.367
Dichte
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
InChIKey
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)