Merck
642835
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chlor-5-Nitrobenzonitril
97%
Synonym(e):
2-Cyano-6-chlor-4-nitroanilin
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
nitro
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
InChIKey
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)