Merck
642517
Sigma-Aldrich
5-Bromothiazol
95%
Synonym(e):
5-Bromo-1,3-thiazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5955
Dichte
1.835 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cncs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H
InChIKey
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Bromothiazole is a monobromothiazole, which can be prepared via treatment of 2,5-dibromothiazole with sodium ethoxide followed by hydrogenation over spongy nickel.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"Synthesis of Brominated Thiazoles via Sequential Bromination-Debromination Methods"
Uzelac.JE and Rasmussen.CS
The Journal of Organic Chemistry (2017)