Merck
642215
Sigma-Aldrich
trans-2-Brom-β-Nitrostyrol
95%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
nitro
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChIKey
QKFDNZXJABSGIO-AATRIKPKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)