400017
trans-4-Brom-β-nitrostyrol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChIKey
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable