Merck
638285
Sigma-Aldrich
3-Brom-4-Pyridincarboxaldehyd
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 293.00
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 293.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChIKey
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)