Merck
637963
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyloctylmagnesiumbromid
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Bromo(3,7-dimethyloctyl)magnesium
Größe auswählen
100 ML
CHF 452.00
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 452.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H21BrMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3;;/h9-10H,1,5-8H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CZIGPVDHJSGGIU-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Evaluating how cationic lipid affects mRNA-LNP physical properties and biodistribution: This study describes the synthesis process where 3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide was used as a reagent in the preparation of a lipid component for lipid nanoparticles (LNPs), which are crucial in mRNA delivery systems (Gueguen et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)