Merck
533904
Sigma-Aldrich
1-Brom-3,7-dimethyloctan
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 20 °C
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of