Merck
637599
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Methylendioxybenzyliden)benzylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69.5-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
imine
phenyl
SMILES String
C1Oc2ccc(\C=N\Cc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-4-12(5-3-1)9-16-10-13-6-7-14-15(8-13)18-11-17-14/h1-8,10H,9,11H2/b16-10+
InChIKey
BGNGXFPSLBOGHI-MHWRWJLKSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)