Merck
P49503
Sigma-Aldrich
Piperonylamin
97%
Synonym(e):
1,3-Benzodioxol-5-methylamin, 3,4-Methylendioxy-benzylamin
Größe auswählen
25 G
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 200.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
136996
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
138-139 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5,9H2
InChIKey
ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mariana C F C B Damião et al.
Archiv der Pharmazie, 347(12), 885-895 (2014-10-07)
A novel class of benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl alkyl/aryl amide and ester analogues of capsaicin were designed, synthesized, and evaluated for their cytotoxic activity against human and murine cancer cell lines (B16F10, SK-MEL-28, NCI-H1299, NCI-H460, SK-BR-3, and MDA-MB-231) and human lung fibroblasts (MRC-5).