Merck
484008
Sigma-Aldrich
Terbium(III)-acetylacetonat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
2,4-Pentandion Terbium(III)-Derivat, Tb(acac)3, Terbium-2,4-pentandionat
Größe auswählen
1 G
CHF 59.00
CHF 59.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 59.00
About This Item
Lineare Formel:
Tb(C5H7O2)3 · xH2O
Molekulargewicht:
456.25 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 59.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: terbium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
127 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChIKey
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
Anwendung
Used in the preparation of a new family of monoporphyrinates interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)