Wichtige Dokumente
636908
Indiumzinnoxid-beschichteter Objektträger aus Glas, rechteckig
surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide
Synonym(e):
ITO, ITO-beschichteter Objektträger
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Oberflächenwiderstand
30-60 Ω/sq
L × B × Dicke
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
Durchlässigkeit
>84%
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES String
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChIKey
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Physikalische Eigenschaften
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.