Wichtige Dokumente
790346
ITO
30 nm (SEM)
Synonym(e):
Indiumzinnoxid, ITO
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Partikelgröße
30 nm (SEM)
mp (Schmelzpunkt)
1910 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChIKey
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- transparent electrodes(1)
- the formation of conductive paper and organic contaminants (2)
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites(3)
- electrochromic materials and as well as in biomedical applications(4)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.