Merck
636916
Sigma-Aldrich
Indiumzinnoxid-beschichteter Objektträger aus Glas, rechteckig
surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide
Synonym(e):
ITO, ITO-beschichteter Objektträger
Größe auswählen
10 PKG
CHF 451.00
25 PKG
CHF 891.00
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 PKG
CHF 451.00
25 PKG
CHF 891.00
About This Item
Lineare Formel:
In2O3 · (SnO2)x
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Oberflächenwiderstand
15-25 Ω/sq
L × B × Dicke
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
Durchlässigkeit
>78%
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES String
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChIKey
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Indiumzinnoxid (Indium Tin Oxide, ITO) wird häufig als transparentes leitfähiges Oxid eingesetzt. Seine wesentlichen Merkmale sind elektrische Leitfähigkeit, optische Transparenz und die einfache Abscheidung als Schicht.[1] Das ITO-beschichtete Glas hat einen Schichtwiderstand von 16Ω/cm2.[2]
Anwendung
ITO-beschichtete Glas-Objektträger wurden als Substrate für Bariumvanadat-Filme,[3] α- und β-Fe2O3Nanostrukturen verwendet.[4] Das Produkt wurde in einer Studie zur Bestimmung der photoelektrischen Eigenschaften von aufgeschleuderten Polyphenylenfilmen verwendet.[5] Poly(N-vinylcarbazol) wurde auf das Substrat aufgeschleudert, um eine lichtemittierende Schicht für die Herstellung einer Leuchtdiode (LED) zu bilden.[2]
Physikalische Eigenschaften
Die Stärke der ITO-Beschichtung beträgt 600-1000 Å.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nanostructured iron (III) oxides: From design to gas-and liquid-phase photo-catalytic applications
Carraro G, et al.
Thin Solid Films, 564, 121-127 (2014)
Thin polyphenylene vinylene electrophoretically and spin-coated films-photoelectrical properties
Mladenova D, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 398(1) (2012)
Manifestation of p-p Stacking Interactions in Luminescence Properties and Energy Transfer in Aromatically-Derived Tb, Eu and Gd Tris (pyrazolyl) borate Complexes
Mikhalyova EA, et al.
Inorganic Chemistry, 54(7), 3125-3133 (2015)
Structural, optical and electrical characteristics of transparent bismuth vanadate films deposited on indium tin oxide coated glass substrates
Kumari N, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(11), 1107-1114 (2010)
Preparation of non-annealed anatase TiO< sub> 2</sub> film on ITO substrate by anodizing in hot phosphate/glycerol electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Tsuji E, et al.
Materials Letters, 91, 39-41 (2013)
Artikel
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Alle anzeigen
Questions
  1. Is the glass coated with ITO on one side or both sides?
    1 answer
    1. The glass is ITO coated on one side. The coated side may be determined by holding the glass to the light. It will appear lightly opaque and may display a slight difference in color.