Merck
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloroxindol
97%
Synonym(e):
6-Chlor-1,3-dihydroindol-2-on, 6-Chlor-2-oxindol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
Beilstein:
1526788
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
EG-Index-Nummer:
421-330-5
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-199 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChIKey
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show