Merck
635782
Sigma-Aldrich
3,5-Difluor-4-Formylphenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
C6H2F2CHOB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
255-260 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
InChIKey
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
  • Preparation of boronate based D-glucose sensors
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)