Merck
76020
Sigma-Aldrich
Palladium auf Bariumsulfat
10% Pd basis
Synonym(e):
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
Größe auswählen
10 G
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 398.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
lumps
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Konzentration
10% Pd
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hydrogenation catalyst
Usually supported on BaSO4, or an appropriate form of carbon, and useful catalyst for hydrogenations
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)