Merck
635081
Sigma-Aldrich
L-Glutamin-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
L-Glutamin-ul-13C,15N,d
Größe auswählen
100 MG
CHF 2’930.00
CHF 2’930.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 2’930.00
About This Item
Lineare Formel:
D215N13CO(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’930.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+17
SMILES String
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)