Merck
632945
Sigma-Aldrich
(4-Fluorphenyl)thioharnstoff
97%
Synonym(e):
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Größe auswählen
5 G
CHF 37.40
CHF 37.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 37.40
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4NHCSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 37.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
thiourea
SMILES String
NC(=S)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
InChIKey
BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)