Merck
631892
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrrolcarbonyl)-benzotriazol
97%
Synonym(e):
1-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
178-182 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
InChIKey
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)