Merck
47436
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanin
Größe auswählen
1 G
CHF 246.00
CHF 246.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 246.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.42
Beilstein:
9154190
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 246.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
InChIKey
JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)