Merck
631787
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-Naphthyl-Dimethansulfonat
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3SO3C10H6)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +75°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)Oc1c(ccc2ccccc12)-c3ccc4ccccc4c3OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C22H18O6S2/c1-29(23,24)27-21-17-9-5-3-7-15(17)11-13-19(21)20-14-12-16-8-4-6-10-18(16)22(20)28-30(2,25)26/h3-14H,1-2H3
InChIKey
NVLGJUMYNYDMQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We present an article concerning BINOL and Derivatives.