Merck
630993
Sigma-Aldrich
N-2-(Bromphenyl)-formamid
97%
Synonym(e):
2′-Bromformanilid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChIKey
OHWIHFWQMRBQMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)