Merck
630136
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-Pentafluorpropylacrylat)
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5F5O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.3890 (lit.)
Übergangstemp.
Tg -26 °C(lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Dichte
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.